Print…
1-Propanol, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Álcool propílico
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
96566-10ML-F 96566-5ML-F
96566-10ML-FEA 369 EUR
96566-10ML-F 96566-5ML-F
1-Propanol, Supelco®
1-Propanol
Fórmula: H₃CCH₂CH₂OH
Peso Molecular: 60.1 g/mol
Ponto de ebulição: 97
Ponto de Fusão: –127 °C
Densidade: 0.8053 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 15
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002941
Número CAS: 71-23-8
EINECS: 200-746-9
UN: 1274
ADR: 3 II
Merck Index: 13,07934
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce4d0cad53f180e9772a3503dfcde3eacf5c5940&vid=aa6e7c47873264a837a356f6c99c07a1af5c4e09&prid=web&clid=SAPDAM