1-Propanol ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
|
Perigo
|
Sinônimos:
Álcool propílico
20858.293EA
44.2
EUR
20858.293
20858.362
20858.464
20858.550
1-Propanol ≥99%, GPR RECTAPUR®
1-Propanol
Fórmula:
H₃CCH₂CH₂OH Peso Molecular: 60.1 g/mol Ponto de ebulição: 97 Ponto de Fusão: –127 °C Densidade: 0.8053 g/cm³ (20 °C. DIN 51757) Ponto de Inflamação: 15 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002941 Número CAS: 71-23-8 EINECS: 200-746-9 UN: 1274 ADR: 3 II Merck Index: 13,07934 |
|
Assay | Min. 99 % |
IR Spectrum | Passes test |
Acidity | Max. 0.0005 meq/g |
Boiling point | 96.9 - 97.5 °C |
Density (20/4) | 0.801 - 0.804 |
Substances coloured by H2SO4 | Max. 150 APHA |
Evaporation residue | Max. 100 ppm |
Methanol | Max. 0.2 % |
Water | Max. 0.2 % |