Print…
1-Propanol, LiChrosolv® para HPLC, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.01024.1000 1.01024.2500
1.01024.1000EA 151 EUR
1.01024.1000 1.01024.2500
1-Propanol, LiChrosolv® para HPLC, Supelco®
1-Propanol
Fórmula: H₃CCH₂CH₂OH
Ponto de ebulição: 97 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –127 °C
Densidade: 0,8053 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 15 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002941
Número CAS: 71-23-8
EINECS: 200-746-9
UN: 1274
ADR: 3,II
Merck Index: 13,07934
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab459f809f7797b46eb6d275aa3b1e6e94dc70d1&vid=deb28b985024604344065eea93ff6c6a9dd5a431&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity (GC) ≥ 99.8 %
Identity (IR) conforms
Evaporation residue ≤ 2.0 mg/l
Water ≤ 0.02 %
Acidity ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity ≤ 0.0002 meq/g
Transmission (at 230 nm) ≥ 70 %
Transmission (at 240 nm) ≥ 80 %
Transmission (from 270 nm) ≥ 98 %