1-Propanol 99
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Álcool propílico
A19902.0F
A19902.AP
A19902.0FEA
83.3
EUR
A19902.0F
A19902.AP
1-Propanol 99
1-Propanol
Purity: 99+%
CAS No.: 71-23-8
Molecular Formula: CH3CH2CH2OH
Formula Weight: 60.10
Flash Point: 15°(59°F)
Refractive Index: 1.3850
Odour: Alcohol-like
Melting Point: -127°
Boiling Point: 97°
Beilstein Reference: 1098242
Merck Reference: 14,7842
UN No.: 1274
MDL No.: MFCD00002941
Fórmula:
H₃CCH₂CH₂OH Peso Molecular: 60.1 g/mol Ponto de ebulição: 97 °C Ponto de Fusão: –127 °C Densidade: 0.804 Ponto de Inflamação: 15 °C (59 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002941 Número CAS: 71-23-8 EINECS: 200-746-9 UN: 1274 ADR: 3 II Merck Index: 13,07934 |