Print…
1-Propanol 99.5% analysis_for
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Álcool propílico
232070010 232070025 232070100
ACRO232070010EA 78.2 EUR
ACRO232070010 ACRO232070025 ACRO232070100
1-Propanol 99.5% analysis_for
1-Propanol
Fórmula: H₃CCH₂CH₂OH
Peso Molecular: 60.1 g/mol
Ponto de ebulição: 97 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –127 °C
Densidade: 0.8 g/cm³
Ponto de Inflamação: 15 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002941
Número CAS: 71-23-8
EINECS: 200-746-9
UN: 1274
ADR: 3 II
Merck Index: 13,07934
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab459f809f7797b46eb6d275aa3b1e6e94dc70d1&vid=deb28b985024604344065eea93ff6c6a9dd5a431&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Aluminium (Al) ≤0.5 ppm
Barium (Ba) ≤0.1 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Cobalt (Co) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Aldehyde (C3H6O) ≤0.01 % (GC)
Acetone ≤0.01 % (GC)
E/E ≤0.05 % (GC)
Methanol ≤0.05 % (GC)
2-Propanol ≤0.05 % (GC)