Print…
1-Pentanol, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
77597-10ML-F 77597-1ML-F 77597-5ML-F
77597-10ML-FEA 266 EUR
77597-10ML-F 77597-1ML-F 77597-5ML-F
1-Pentanol, Supelco®
1-Pentanol
Fórmula: H₃C(CH₂)₃CH₂OH
Ponto de ebulição: 137,9 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –79 °C
Densidade: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 48 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002977
Número CAS: 71-41-0
EINECS: 200-752-1
UN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 13,07195
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a61a74fc7d41d3d0682c055733fb446f2d0aaedc&vid=7e21868b9d871176c2f40670762b9016681664d6&prid=web&clid=SAPDAM