Print…
1-Octanol, EMPLURA®, Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: n-Octanol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.00991.1000 1.00991.6025
1.00991.1000EA 77.8 EUR
1.00991.1000 1.00991.6025
1-Octanol, EMPLURA®, Supelco®
1-Octanol
Fórmula: H₃C(CH₂)₆CH₂OH
Ponto de ebulição: 195 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –16 °C
Densidade: 0,8246 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002988
Número CAS: 111-87-5
EINECS: 203-917-6
Merck Index: 13,06784
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7db4a6be3aedee4af43781ec6deb31631bc376c1&vid=80cb13f618a2d3181daf8310324993f1f7c69fb2&prid=web&clid=SAPDAM