1-Octanol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
n-Octanol
A15977.0D
A15977.0F
A15977.AP
A15977.0DEA
301
EUR
A15977.0D
A15977.0F
A15977.AP
1-Octanol ≥99%
1-Octanol
Purity: 99%
CAS No.: 111-87-5
Molecular Formula: C8H18O
Formula Weight: 130.23
Flash Point: 81°(177°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.825
Refractive Index: 1.4290
Appearance: Colourless
Odour: Sweet
Melting Point: -16°
Boiling Point: 193-195°
Beilstein Reference: 1697461
Merck Reference: 14,6751
MDL No.: MFCD00002988
Fórmula:
H₃C(CH₂)₆CH₂OH Ponto de ebulição: 193…195 °C Ponto de Fusão: –16 °C Densidade: 0,825 Ponto de Inflamação: 81 °C (177 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002988 Número CAS: 111-87-5 EINECS: 203-917-6 Merck Index: 14,6751 |