Print…
1-Octadecanol 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Stearyl alcohol, 1-Hydroxyoctadecane, Heptadecyl carbinol, 1-Octadecyl alcohol
129300010 129300025
ACRO129300010EA 48.6 EUR
ACRO129300010 ACRO129300025
1-Octadecanol 95%
1-Octadecanol
Fórmula: H₃C(CH₂)₁₆CH₂OH
Peso Molecular: 270.5 g/mol
Ponto de ebulição: 210 °C (15 mmHg)
Ponto de Fusão: 55…58 °C
Ponto de Inflamação: 185 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002823
Número CAS: 112-92-5
EINECS: 204-017-6
Merck Index: 12,08960
Encomendar
Appearance White Powder or flakes or pellets
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 60 °C
GC ≥94 %