Print…
1-Nonanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
74280-100ML 74280-500ML
SIAL74280-100MLEA 38.2 EUR
SIAL74280-100ML SIAL74280-500ML
1-Nonanol, Sigma-Aldrich®
1-Nonanol
Fórmula: H₃C(CH₂)₇CH₂OH
Ponto de ebulição: 215 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –7 °C
Densidade: 0,8419 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 76 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002990
Número CAS: 143-08-8
EINECS: 205-583-7
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06774