1-Hexanol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Álcool hexílico
A18232.0F
A18232.AP
A18232.0FEA
96.4
EUR
A18232.0F
A18232.AP
1-Hexanol ≥99%
1-Hexanol
Purity: 99%
CAS No.: 111-27-3
Molecular Formula: C6H14O
Formula Weight: 102.18
Flash Point: 60°(140°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 0.814
Refractive Index: 1.4180
Appearance: Colourless
Melting Point: -52°
Boiling Point: 157°
Beilstein Reference: 969167
Merck Reference: 14,4697
UN No.: 2282
MDL No.: MFCD00002982
Fórmula:
H₃C(CH₂)₄CH₂OH Ponto de ebulição: 157 °C Ponto de Fusão: –52 °C Densidade: 0,814 Ponto de Inflamação: 60 °C (140 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002982 Número CAS: 111-27-3 EINECS: 203-852-3 UN: 2282 ADR: 3,III Merck Index: 14,4697 |