Print…
1-Hexadecanol, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
68824-1G-F 68824-5G-F
68824-1G-FEA 42.4 EUR
68824-1G-F 68824-5G-F
1-Hexadecanol, Supelco®
1-Hexadecanol
Fórmula: H₃C(CH₂)₁₄CH₂OH
Ponto de ebulição: 305…330 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 46…52 °C
Densidade: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004760
Número CAS: 36653-82-4
EINECS: 253-149-0
Merck Index: 13,02037
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=312168fe09f9ca583272caef61893dd12135e671&vid=2aef5737e38183e9f1edead08676605ffe9e7e2e&prid=web&clid=SAPDAM