Print…
1-Hexadecanol para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18704.0100 8.18704.1000
8.18704.0100EA 31.2 EUR
8.18704.0100 8.18704.1000
1-Hexadecanol para síntese, Sigma-Aldrich®
1-Hexadecanol
Fórmula: H₃C(CH₂)₁₄CH₂OH
Ponto de ebulição: 305…330 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 46…52 °C
Densidade: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004760
Número CAS: 36653-82-4
EINECS: 253-149-0
Merck Index: 13,02037
Encomendar
Solubility  - 0.0001 g/l (25 °C)
Melting Point 46 - 52 °C
Molar Mass 242.44 g/mol
Bulk Density 410 - 450 kg/m3
Boiling Point 305 - 330 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 155 °C DIN 51758
Density 0.82 g/cm3 (50 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 235 °C DIN 51794