Print…
1-Hexadecanol 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
120480010 120480025 120480100
ACRO120480010EA 47.4 EUR
ACRO120480010 ACRO120480025 ACRO120480100
1-Hexadecanol 96%
1-Hexadecanol
Fórmula: H₃C(CH₂)₁₄CH₂OH
Ponto de ebulição: 344 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 47…50 °C
Densidade: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >157 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004760
Número CAS: 36653-82-4
EINECS: 253-149-0
Merck Index: 13,02037
Encomendar
Appearance White to off-white Powder or flakes or pellets
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %