Print…
1-Heptanol para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Heptyl alcohol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20624.0500 8.20624.1000 8.20624.0100
8.20624.0500EA 53.9 EUR
8.20624.0500 8.20624.1000 8.20624.0100
1-Heptanol para síntese, Sigma-Aldrich®
1-Heptanol
Fórmula: H₃C(CH₂)₅CH₂OH
Peso Molecular: 116.2 g/mol
Ponto de ebulição: 176
Ponto de Fusão: –35 °C
Densidade: 0.82 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 70
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002986
Número CAS: 111-70-6
EINECS: 203-897-9
Merck Index: 13,04681
Encomendar
Solubility 1 g/l (18 °C)
Melting Point -35 °C
Molar Mass 116.2 g/mol
Boiling Point 176 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.5 hPa (20 °C)
Flash Point 78 °C
Refractive Index 1.4242 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.9 %(V)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 350 °C