1-Heptanol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Heptyl alcohol
A12793.0F
A12793.AE
A12793.AP
A12793.0FEA
110
EUR
A12793.0F
A12793.AE
A12793.AP
1-Heptanol ≥99%
1-Heptanol
Purity: 99%
CAS No.: 111-70-6
Molecular Formula: C7H16O
Formula Weight: 116.20
Flash Point: 73°(163°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.820
Refractive Index: 1.4240
Appearance: Colourless
Odour: Characteristic
Melting Point: -34°
Boiling Point: 175-176°
Beilstein Reference: 1731686
Merck Reference: 14,4661
MDL No.: MFCD00002986
Fórmula:
H₃C(CH₂)₅CH₂OH Peso Molecular: 116.2 g/mol Ponto de ebulição: 175…176 °C Ponto de Fusão: –34 °C Densidade: 0.820 Ponto de Inflamação: 73 °C (163 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002986 Número CAS: 111-70-6 EINECS: 203-897-9 Merck Index: 13,04681 |