Print…
Álcool Araquidílico 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 1-Eicosanol
L08807.14 L08807.22
L08807.14EA 31.1 EUR
L08807.14 L08807.22
Álcool Araquidílico 96%
Álcool Araquidílico
Fórmula: H₃C(CH₂)₁₈CH₂OH
Peso Molecular: 298.55 g/mol
Ponto de ebulição: 220…225 °C (3 mmHg)
Ponto de Fusão: 62…66 °C
Densidade: 0.841
Ponto de Inflamação: 195 °C (383 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002938
Número CAS: 629-96-9
EINECS: 211-119-4