Print…
Álcool Araquidílico 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 1-Eicosanol
215460050 215460250
ACRO215460050EA 56.2 EUR
ACRO215460050 ACRO215460250
Álcool Araquidílico 98%
Álcool Araquidílico
Fórmula: H₃C(CH₂)₁₈CH₂OH
Peso Molecular: 298.55 g/mol
Ponto de ebulição: 309
Ponto de Fusão: 64…66 °C
Ponto de Inflamação: 194 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002938
Número CAS: 629-96-9
EINECS: 211-119-4
Encomendar
Appearance White Powder or pellets and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 66 °C
GC ≥97.5 %