Print…
1-Docosanol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
173720250 173721000
ACRO173720250EA 30.4 EUR
ACRO173720250 ACRO173721000
1-Docosanol 98%
1-Docosanol
Fórmula: H₃C(CH₂)₂₀CH₂OH
Ponto de ebulição: 376 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 68…72 °C
Densidade: ~ 0,81 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 227 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002939
Número CAS: 661-19-8
EINECS: 211-546-6
Merck Index: 13,03433
Encomendar
Appearance White Pellets or tablets
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
GC ≥97.5 %