Print…
1-Decanol para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 1-Hydroxy decane, 1-Decyl alcohol, Capric alcohol, Decan-1-ol, Nonyl carbinol, Decyl alcohol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.03463.0100 8.03463.1000 8.03463.9026
8.03463.0100EA 29 EUR
8.03463.0100 8.03463.1000 8.03463.9026
1-Decanol para síntese, Sigma-Aldrich®
1-Decanol
Fórmula: H₃C(CH₂)₈CH₂OH
Peso Molecular: 158.28 g/mol
Ponto de ebulição: 230
Ponto de Fusão: 7
Densidade: 0.82634 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 82
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004747
Número CAS: 112-30-1
EINECS: 203-956-9
UN: 3082
Merck Index: 13,02875
Encomendar
Solubility 0.037 g/l (25 °C)
Melting Point 5 - 7 °C
Molar Mass 158.28 g/mol
Boiling Point 220 - 235 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 95 °C DIN 51758
Refractive Index 1.4372 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.9 - 5.7 %(V)
Density 0.8 g/cm3 (20 °C) DIN 51757
Ignition Point 255 °C
Synonyms Capric alcohol, Decyl alcohol
Hill Formula C10H22O
Chemical Formula CH3(CH2)9OH