Print…
1-Decanol 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
165760010 165760025 165760100
ACRO165760010EA 55.9 EUR
ACRO165760010 ACRO165760025 ACRO165760100
1-Decanol 98+%
1-Decanol
Fórmula: H₃C(CH₂)₈CH₂OH
Ponto de ebulição: 220…240 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 6 °C
Densidade: 0,829 g/cm³
Ponto de Inflamação: 82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004747
Número CAS: 112-30-1
EINECS: 203-956-9
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02875
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4350 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤3 ppm
Sulfate (SO4) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm