Print…
1-Butanol, LiChrosolv® para HPLC, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.01988.1000 1.01988.2500
1.01988.1000EA 204 EUR
1.01988.1000 1.01988.2500
1-Butanol, LiChrosolv® para HPLC, Supelco®
1-Butanol
Fórmula: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
Ponto de ebulição: 117,6 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –89 °C
Densidade: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 30 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002964
Número CAS: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
UN: 1120
ADR: 3,III
ALCANCE: 01-2119484630-38
Merck Index: 13,01539
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9395eeb6150a74222da52460f53cedeccd93442&vid=fd8352a556914c5be7213c576355a88e130d1a7b&prid=web&clid=SAPDAM