1-Butanol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
1-Butyl alcohol, Butyl Alcohol, 1-Hydroxy butane, Propyl carbinol, n-Butanol, n-Butyl Alcohol
L13171.AE
L13171.AU
L13171.0F
L13171.AEEA
29.5
EUR
L13171.AE
L13171.AU
L13171.0F
1-Butanol ≥99%
1-Butanol
Purity: 99%
CAS No.: 71-36-3
Molecular Formula: CH3(CH2)3OH
Formula Weight: 74.12
Flash Point: 35°(95°F)
Refractive Index: 1.3990
Odour: Alcohol-like
pH: 7
Melting Point: -90 to -89°
Boiling Point: 117-118°
Beilstein Reference: 969148
Merck Reference: 14,1540
UN No.: 1120
MDL No.: MFCD00002964
Fórmula:
H₃C(CH₂)₂CH₂OH Peso Molecular: 74.12 g/mol Ponto de ebulição: 117…118 °C Ponto de Fusão: –90…–89 °C Densidade: 0.810 Ponto de Inflamação: 35 °C (95 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002964 Número CAS: 71-36-3 EINECS: 200-751-6 UN: 1120 ADR: 3 III ALCANCE: 01-2119484630-38 Merck Index: 13,01539 |