Print…
1-Butanol 99.5% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Butyl alcohol, Butyl Alcohol, 1-Hydroxy butane, Propyl carbinol, n-Butanol, n-Butyl Alcohol
232080010 232080025 232080250
ACRO232080010EA 54 EUR
ACRO232080010 ACRO232080025 ACRO232080250
1-Butanol 99.5% para análise
1-Butanol
Fórmula: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
Peso Molecular: 74.12 g/mol
Ponto de ebulição: 117.6 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –89 °C
Densidade: 0.81 g/cm³
Ponto de Inflamação: 35 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002964
Número CAS: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
UN: 1120
ADR: 3 III
ALCANCE: 01-2119484630-38
Merck Index: 13,01539
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9395eeb6150a74222da52460f53cedeccd93442&vid=fd8352a556914c5be7213c576355a88e130d1a7b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
GC ≥99.4 %
Color scale ≤10 APHA
Non-volatile matter ≤0.001 %
Substance colored by H2SO4 Passes test
Aluminium (Al) ≤0.5 ppm
Barium (Ba) ≤0.1 ppm
Cobalt (Co) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Free acid (C4H8O2) ≤0.01 %
Aldehyde (C4H8O) Passes test
Butyl ether ≤0.1 %