Print…
Formaldeído dimetilacetal, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Formal, Methylal, Dimethoxymethane
47649-1L-F 47649-250ML-F
SIAL47649-1L-FEA 112 EUR
SIAL47649-1L-F SIAL47649-250ML-F
Formaldeído dimetilacetal, Sigma-Aldrich®
Formaldeído dimetilacetal
Fórmula: CH₂(OCH₃)₂
Ponto de ebulição: 42 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –105 °C
Densidade: 0,821 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –18 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008495
Número CAS: 109-87-5
EINECS: 203-714-2
UN: 1234
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06093
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7dc068e2803e769f0f748f5152cbff2cbfe69fc&vid=eae965f4719d855b0e2585391d097f07b53b9067&prid=web&clid=SAPDAM