Print…
Formaldehyde diethyl acetal 99% estabilizada, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Ethylal, Diethoxymethane
296450050 296455000
ACRO296450050EA 22.7 EUR
ACRO296450050 ACRO296455000
Formaldehyde diethyl acetal 99% estabilizada, puro
Formaldehyde diethyl acetal
Fórmula: C₅H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 88 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –66,5 °C
Densidade: 0,831 g/cm³
Ponto de Inflamação: –5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009246
Número CAS: 462-95-3
EINECS: 207-330-6
UN: 2373
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3720 to 1.3760 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer 50 to 150 ppm (BHT)
Peroxides ≤10 ppm