Acetonedimethyl acetal ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 98%
CAS No.: 77-76-9
Molecular Formula: (CH3O)2C(CH3)2
Formula Weight: 104.15
Flash Point: -11°(12°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.848
Refractive Index: 1.3780
Appearance: Colourless
Odour: Sweet
Melting Point: -47°
Boiling Point: 79-81°
Beilstein Reference: 635678
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00008479
Fórmula:
C₅H₁₂O₂ Ponto de ebulição: 79…81 °C Ponto de Fusão: –47 °C Densidade: 0,848 Ponto de Inflamação: –11 °C (–12 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008479 Número CAS: 77-76-9 EINECS: 201-056-0 UN: 3271 ADR: 3,II |