Print…
Acetonedimethyl acetal 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
115630010 115635000 115630025 115630100
ACRO115630010EA 106 EUR
ACRO115630010 ACRO115635000 ACRO115630025 ACRO115630100
Acetonedimethyl acetal 98+%
Acetonedimethyl acetal
Fórmula: C₅H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 83 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –47 °C
Densidade: 0,84 g/cm³
Ponto de Inflamação: –5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008479
Número CAS: 77-76-9
EINECS: 201-056-0
UN: 3271
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3770 to 1.3790 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.0 %