Print…
Dietiléter, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
91238-10ML-F 91238-1ML-F
91238-10ML-FEA 328 EUR
91238-10ML-F 91238-1ML-F
Dietiléter, Supelco®
Dietiléter
Fórmula: (CH₃CH₂)₂O
Ponto de ebulição: 35 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –123 °C
Densidade: 0,7135 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011646
Número CAS: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN: 1155
ADR: 3,I
ALCANCE: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=faf068829523a07f310982c44561665679ee7458&vid=2bb70f3aed5d0a2aeb472dc109d7c03fc739c6c0&prid=web&clid=SAPDAM