Print…
Dietiléter estabilizado Ph. Eur.
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Estabilização: Estabilizado com BHT (2,6-Di-Terc-Butil-4-Metilfenol; Ionol)
23819.298EA 34.7 EUR
23819.298 23819.367 23819.460
Dietiléter estabilizado Ph. Eur.
Dietiléter
Appearance: Clear, colourless, volatile, very mobile liquid.
Atenção: Not for use as Active Pharmaceutical Ingredient (API)
Fórmula: (CH₃CH₂)₂O
Ponto de ebulição: 35 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –123 °C
Densidade: 0,7135 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011646
Número CAS: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN: 1155
ADR: 3,I
ALCANCE: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (Ionol/BHT) Passes test
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Acidity Passes test
Relative density 0.714 - 0.716
Distillation range 34.0 - 35.0 °C
Acetone and aldehydes Passes test
Peroxides Passes test
Non-volatile matter ≤ 20 mg/l
Unspecified impurities ≤ 0.05 %
Total impurities ≤ 0.1 %
Reporting threshold ≤ 0.03 %
Water ≤ 2 g/l
Residual solvents Passes test
As (Arsenic) ≤ 0.1 ppm
Cd (Cadmium) ≤ 0.1 ppm
Co (Cobalt) ≤ 0.1 ppm
Hg (Mercury) ≤ 0.1 ppm
Ni (Nickel) ≤ 0.1 ppm
Pb (Lead) ≤ 0.1 ppm
V (Vanadium) ≤ 0.1 ppm
Conforms to Ph.Eur. Passes test