Dietiléter estabilizada, EMPLURA®, Supelco®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Sinônimos:
Eter etílico
Estabilização:
7 ppm Estabilizado com BHT (2,6-Di-Terc-Butil-4-Metilfenol; Ionol)
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.00923.1000
1.00923.6025
1.00923.1000EA
50.3
EUR
1.00923.1000
1.00923.6025
Dietiléter estabilizada, EMPLURA®, Supelco®
Dietiléter
Fórmula:
(CH₃CH₂)₂O Peso Molecular: 74.12 g/mol Ponto de ebulição: 35 Ponto de Fusão: –123 °C Densidade: 0.7135 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: –40 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011646 Número CAS: 60-29-7 EINECS: 200-467-2 UN: 1155 ADR: 3 I ALCANCE: 01-2119535785-29 Merck Index: 12,03852 |