Print…
Dietiléter, ultralow_water 99,0 GC_ASSAY_METHOD Unstabilised, BakerDRY™, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Perigo
Sinônimos: Eter etílico
9250-10EA 243.74 EUR
9250-10 9250-12
Dietiléter, ultralow_water 99,0 GC_ASSAY_METHOD Unstabilised, BakerDRY™, J.T.Baker®
Dietiléter
Specifically manufactured for use in organic, organometallic, and oligonucleotide synthesis requiring low water solvents.
Fórmula: (CH₃CH₂)₂O
Peso Molecular: 74.12 g/mol
Ponto de ebulição: 35
Ponto de Fusão: –123 °C
Densidade: 0.7135 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011646
Número CAS: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN: 1155
ADR: 3 I
ALCANCE: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.0 %
ACS - Assay ((C₂H₅)₂O) (by GC) ≥99.0 %
ACS - Alcohol (C₂H₅OH) ≤0.05 %
ACS - Carbonyl Compounds (as HCHO) (by polarography) ≤0.001 %
ACS - Color (APHA) ≤10
ACS - Peroxide (as H₂O₂) ≤1 ppm
ACS - Residue after Evaporation ≤5 ppm
ACS - Titrable Acid (µeq/g) ≤0.2
ACS - Water (by KF, coulometric) ≤10.0 ppm