Dietiléter 99+% inhibitor-free Spectrophotometry Inhibitor_free
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Eter etílico
40976.K2
40976.M1
40976.K2EA
81.7
EUR
40976.K2
40976.M1
Dietiléter 99+% inhibitor-free Spectrophotometry Inhibitor_free
Dietiléter
Purity: 99+%
CAS No.: 60-29-7
Molecular Formula: C4H10O
Formula Weight: 74.12
Flash Point: -45°(-49°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.713
Refractive Index: 1.3525
Appearance: Colourless
Odour: Sweet
Melting Point: -116°
Boiling Point: 34.6°
Merck Reference: 14,3806
UN No.: 1155
MDL No.: MFCD00011646
Solvent for U.V. spectrophotometric and general use
Fórmula:
(CH₃CH₂)₂O Peso Molecular: 74.12 g/mol Ponto de ebulição: 34.6 °C Ponto de Fusão: –116 °C Densidade: 0.713 Ponto de Inflamação: –45 °C (–49 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011646 Número CAS: 60-29-7 EINECS: 200-467-2 UN: 1155 ADR: 3 I ALCANCE: 01-2119535785-29 Merck Index: 14,3806 |