Dietiléter, anidro ≥99% estabilizado ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Estabilização:
Estabilizado com BHT (2,6-Di-Terc-Butil-4-Metilfenol; Ionol)
Purity: 99% min
CAS No.: 60-29-7
Molecular Formula: C4H10O
Formula Weight: 74.12
Flash Point: -45°(-49°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.713
Refractive Index: 1.3525
Appearance: Colourless
Odour: Sweet
Melting Point: -116°
Boiling Point: 34.6°
Merck Reference: 14,3806
UN No.: 1155
MDL No.: MFCD00011646
Fórmula:
(CH₃CH₂)₂O Ponto de ebulição: 34,6 °C Ponto de Fusão: –116 °C Densidade: 0,713 Ponto de Inflamação: –45 °C (–49 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011646 Número CAS: 60-29-7 EINECS: 200-467-2 UN: 1155 ADR: 3,I ALCANCE: 01-2119535785-29 Merck Index: 14,3806 |