Print…
Dietiléter 99+% Stabilised Spectroscopy
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Eter etílico
Estabilização: EtOH
410050010 410055000
ACRO410050010EA 79.2 EUR
ACRO410050010 ACRO410055000
Dietiléter 99+% Stabilised Spectroscopy
Dietiléter
Fórmula: (CH₃CH₂)₂O
Peso Molecular: 74.12 g/mol
Ponto de ebulição: 34.6 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –116 °C
Densidade: 0.714 g/cm³
Ponto de Inflamação: –45 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011646
Número CAS: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN: 1155
ADR: 3 I
ALCANCE: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid
GC ≥99.0 % (Excluding stabilizer)
UV at 400 nm A: ≤0.004
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer Approx. 1 % w/w Ethanol
Peroxides ≤5 ppm (as H2O2)