Print…
Dietiléter, dry_extra over Molecular Sieve 99.5% Stabilised, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Eter etílico
Estabilização: BHT
364331000 364335000 364330010 364330025
364331000.EA 29.2 EUR
364331000. 364335000. 364330010. 364330025.
Dietiléter, dry_extra over Molecular Sieve 99.5% Stabilised, AcroSeal®
Dietiléter
Fórmula: (CH₃CH₂)₂O
Peso Molecular: 74.12 g/mol
Ponto de ebulição: 34.6 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –116 °C
Densidade: 0.714 g/cm³
Ponto de Inflamação: –45 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011646
Número CAS: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN: 1155
ADR: 3 I
ALCANCE: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance clear colorless liquid
GC ≥99.4%
Water ≤0.005% (Coulometric)
Acidity ≤0.0002 meq/g
Peroxides ≤0.002 % (as H2O2)