Nitrometano ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 98+%
CAS No.: 75-52-5
Molecular Formula: CH3NO2
Formula Weight: 61.04
Flash Point: 35°(95°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.130
Refractive Index: 1.3820
Appearance: Colourless
Odour: Characteristic
Melting Point: -29°
Boiling Point: 101°
Beilstein Reference: 1698205
Merck Reference: 14,6611
UN No.: 1261
MDL No.: MFCD00007400
Fórmula:
CH₃NO₂ Ponto de ebulição: 101 °C Ponto de Fusão: –29 °C Densidade: 1,130 Ponto de Inflamação: 35 °C (95 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007400 Número CAS: 75-52-5 EINECS: 200-876-6 UN: 1261 ADR: 3,II Merck Index: 14,6611 |