Print…
Nitrometano 96% para espectroscopia
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
167860025 167865000
ACRO167860025EA 290 EUR
ACRO167860025 ACRO167865000
Nitrometano 96% para espectroscopia
Nitrometano
Fórmula: CH₃NO₂
Ponto de ebulição: 101,2 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –29 °C
Densidade: 1,12 g/cm³
Ponto de Inflamação: 35 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007400
Número CAS: 75-52-5
EINECS: 200-876-6
UN: 1261
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06644
Encomendar
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 %
GC ≥95 %
UV at 430 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA