Print…
Nitrometano 99%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
148510010 148510025 148510100
ACRO148510010EA 150 EUR
ACRO148510010 ACRO148510025 ACRO148510100
Nitrometano 99%, puro
Nitrometano
Fórmula: CH₃NO₂
Ponto de ebulição: 100…102 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –29 °C
Densidade: 1,12 g/cm³
Ponto de Inflamação: 35 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007400
Número CAS: 75-52-5
EINECS: 200-876-6
UN: 1261
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06644
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3810 to 1.3830 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA