Print…
1-Nitropropano para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.06851.0250 8.06851.1000
8.06851.0250EA 45.6 EUR
8.06851.0250 8.06851.1000
1-Nitropropano para síntese, Sigma-Aldrich®
1-Nitropropano
Fórmula: C₃H₇NO₂
Ponto de ebulição: 131 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –108 °C
Densidade: 0,9934 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 36 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007407
Número CAS: 108-03-2
EINECS: 203-544-9
UN: 2608
ADR: 3,III
Merck Index: 12,06724
Encomendar
Solubility 14 g/l (20 °C)
Melting Point -108 °C
Molar Mass 89.09 g/mol
Boiling Point 131 - 132 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 7.6 hPa (20 °C)
Flash Point 36 °C
Refractive Index 1.4016 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.2 - 11.0 %(V)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
pH 6.0 (0.9 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 420 °C