Isopropilamina ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2-Aminopropano
A15044.0F
A15044.AE
A15044.AP
A15044.0FEA
113
EUR
A15044.0F
A15044.AE
A15044.AP
Isopropilamina ≥99%
Isopropilamina
Purity: 99+%
CAS No.: 75-31-0
Molecular Formula: C3H9N
Formula Weight: 59.11
Flash Point: -32°(-25°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 0.691
Refractive Index: 1.3750
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Amine-like
Melting Point: -101°
Boiling Point: 33-34°
Beilstein Reference: 605259
Merck Reference: 14,5209
UN No.: 1221
MDL No.: MFCD00008082
Fórmula:
C₃H₉N Peso Molecular: 59.11 g/mol Ponto de ebulição: 33…34 °C Ponto de Fusão: –101 °C Densidade: 0.691 Ponto de Inflamação: –32 °C (–25 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008082 Número CAS: 75-31-0 EINECS: 200-860-9 UN: 1221 ADR: 3 I Merck Index: 13,05229 |