Print…
Isopropilamina 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Aminopropano
148920010 148920025 148920250 148920100
ACRO148920010EA 45 EUR
ACRO148920010 ACRO148920025 ACRO148920250 ACRO148920100
Isopropilamina 99%
Isopropilamina
Fórmula: C₃H₉N
Peso Molecular: 59.11 g/mol
Ponto de ebulição: 33…34 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –101 °C
Densidade: 0.69 g/cm³
Ponto de Inflamação: –37 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008082
Número CAS: 75-31-0
EINECS: 200-860-9
UN: 1221
ADR: 3 I
Merck Index: 13,05229
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3725 to 1.3755 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA