Propilamina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Sinônimos:
1-Aminopropano
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
82100-1L
82100-500ML
SIAL82100-1LEA
113
EUR
SIAL82100-1L
SIAL82100-500ML
Propilamina, Sigma-Aldrich®
Propilamina
Fórmula:
H₃CCH₂CH₂NH₂ Peso Molecular: 59.11 g/mol Ponto de ebulição: 48 Ponto de Fusão: –83 °C Densidade: 0.7175 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: –30 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008205 Número CAS: 107-10-8 EINECS: 203-462-3 UN: 1277 ADR: 3 II Merck Index: 12,08028 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...