Print…
Propilamina para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 1-Aminopropano
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.07477.0100 8.07477.0500 8.07477.1000 8.07477.9040
8.07477.0100EA 25.8 EUR
8.07477.0100 8.07477.0500 8.07477.1000 8.07477.9040
Propilamina para síntese, Sigma-Aldrich®
Propilamina
Fórmula: H₃CCH₂CH₂NH₂
Peso Molecular: 59.11 g/mol
Ponto de ebulição: 48
Ponto de Fusão: –83 °C
Densidade: 0.7175 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –30 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008205
Número CAS: 107-10-8
EINECS: 203-462-3
UN: 1277
ADR: 3 (8) II
Merck Index: 12,08028
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -83 °C
Molar Mass 59.11 g/mol
Boiling Point 48 - 50 °C
Vapor Pressure 330 hPa (20 °C)
Flash Point -30 °C
Refractive Index 1.389 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.1 - 13.6 %(V)
Density 0.72 g/cm3 (20 °C)
pH 12.6 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 325 °C