Propilamina ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
1-Aminopropano
36635.AK
36635.K2
36635.AKEA
42.7
EUR
36635.AK
36635.K2
Propilamina ≥99%
Propilamina
Purity: 99+%
CAS No.: 107-10-8
Molecular Formula: CH3CH2CH2NH2
Formula Weight: 59.11
Flash Point: -12°(10°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.719
Refractive Index: 1.389
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Amine-like
pH: 12.6
Melting Point: -83°
Boiling Point: 48-49°
Beilstein Reference: 1098243
Merck Reference: 14,7843
UN No.: 1277
MDL No.: MFCD00008205
Fórmula:
H₃CCH₂CH₂NH₂ Peso Molecular: 59.11 g/mol Ponto de ebulição: 48…49 °C Ponto de Fusão: –83 °C Densidade: 0.719 Ponto de Inflamação: –12 °C (10 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008205 Número CAS: 107-10-8 EINECS: 203-462-3 UN: 1277 ADR: 3 II Merck Index: 12,08028 |