Print…
Propilamina 99+%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Aminopropano
220610010 220610500 220615000 220610025
ACRO220610010EA 60.6 EUR
ACRO220610010 ACRO220610500 ACRO220615000 ACRO220610025
Propilamina 99+%, extra puro
Propilamina
Fórmula: H₃CCH₂CH₂NH₂
Peso Molecular: 59.11 g/mol
Ponto de ebulição: 48 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –83 °C
Densidade: 0.719 g/cm³
Ponto de Inflamação: –30 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008205
Número CAS: 107-10-8
EINECS: 203-462-3
UN: 1277
ADR: 3 II
Merck Index: 12,08028
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3870 to 1.3890 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA