Print…
Octylamine para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 1-Aminooctane, n-Octylamine, 1-Octylamine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.06917.0250 8.06917.2500 8.06917.1000
8.06917.0250EA 51.5 EUR
8.06917.0250 8.06917.2500 8.06917.1000
Octylamine para síntese, Sigma-Aldrich®
Octylamine
Fórmula: H₃C(CH₂)₆CH₂NH₂
Peso Molecular: 129.25 g/mol
Ponto de ebulição: 180
Ponto de Fusão: –1 °C
Densidade: 0.7812 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 60
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008247
Número CAS: 111-86-4
EINECS: 203-916-0
UN: 2734
ADR: 8 (3) I
Encomendar
Solubility 0.2 g/l (25 °C)
Melting Point -1 °C
Molar Mass 129.24 g/mol
Boiling Point 178 - 179 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Flash Point 60 °C
Refractive Index 1.429 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.6 - 8.2 %(V)
Density 0.78 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 265 °C