Octylamine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
1-Aminooctane, n-Octylamine, 1-Octylamine
B24193.22
B24193.36
B24193.22EA
27.9
EUR
B24193.22
B24193.36
Octylamine 99%
Octylamine
Purity: 99%
CAS No.: 111-86-4
Molecular Formula: CH3(CH2)7NH2
Formula Weight: 129.25
Flash Point: 62°(144°F)
Refractive Index: 1.4290
Melting Point: -1°
Boiling Point: 178-179°
Beilstein Reference: 1679227
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008247
Fórmula:
H₃C(CH₂)₆CH₂NH₂ Peso Molecular: 129.25 g/mol Ponto de ebulição: 178…179 °C Ponto de Fusão: –1 °C Densidade: 0.780 Ponto de Inflamação: 60 °C (144 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008247 Número CAS: 111-86-4 EINECS: 203-916-0 UN: 2734 ADR: 8 I |