Print…
Octadecylamine para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.41029.0250 8.41029.1000
8.41029.0250EA 60.3 EUR
8.41029.0250 8.41029.1000
Octadecylamine para síntese, Sigma-Aldrich®
Octadecylamine
Fórmula: H₃C(CH₂)₁₆CH₂NH₂
Ponto de ebulição: 349 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 50…52 °C
Densidade: 0,8618 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008159
Número CAS: 124-30-1
EINECS: 204-695-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Encomendar
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 50 - 52 °C
Molar Mass 269.51 g/mol
Boiling Point 349 °C
Vapor Pressure  - 100 hPa (20 °C)
Flash Point 110 °C
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)