Octadecylamine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Octadecan-1-amine, 1-Octadecylamine, Stearylamine, 1-Aminooctadecane
L15458.14
L15458.22
L15458.14EA
67.8
EUR
L15458.14
L15458.22
Octadecylamine 97%
Octadecylamine
Purity: 97%
CAS No.: 124-30-1
Molecular Formula: C18H39N
Formula Weight: 269.52
Flash Point: 148°(298°F)
Melting Point: 53-55°
Boiling Point: 180-183°/5mm
Beilstein Reference: 636111
MDL No.: MFCD00008159
Fórmula:
H₃C(CH₂)₁₆CH₂NH₂ Ponto de ebulição: 180…183 °C (5 mmHg) Ponto de Fusão: 53…55 °C Densidade: 0,862 Ponto de Inflamação: 148 °C (298 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008159 Número CAS: 124-30-1 EINECS: 204-695-3 UN: 3077 ADR: 9,III |